Få mere at vide
BRANDTECH™ VITLAB™ VITLAB™ Graduerede cylindre af polypropylen med blå skala, klasse B Artikelnummer.: 10629682
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
BRANDTECH™ VITLAB™ VITLAB™ Graduerede cylindre af polypropylen med blå skala, klasse B
Artikelnummer. 10629682
Pakke med 3
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 10629682
Brand: BRANDTECH™ VITLAB™ 653081
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Kun undefined tilbage
Læg i indkøbskurv
Polypropylen med støbte ringinddelinger for fremragende læsbarhed
  • Blå overprint-modeller giver forbedret læsbarhed
  • Klasse B, i henhold til DIN 12681
  • Sekskantet bund modstår at rulle
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Tolerance ±20 ml
Certificeringer/compliance DIN 12681, ISO 6706
Klasse Class B
Kalibrering At indeholde
Engangs Reusable
Diameter (engelsk) 3,81 tommer.
Skala Blå støbte gradueringer
Diameter (metrisk) 97 mm
Gradueringer 20 mL
Autoklaverbar Autoklaverbar
Maks. Temperatur 60 °C
Underafdeling 20mL
Form Rund
Sterilitet Non-sterile
Base Type Sekskantet
Højde (engelsk) 18,97 tommer.
Højde (metrisk) 482 mm
Type Gradueret cylinder
Produkttitel
BRANDTECH™ VITLAB™ VITLAB™ Graduerede cylindre af polypropylen med blå skala, klasse B >