missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vitamin K4, TRC

Artikelnummer. 30453840
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30453840 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30453840 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV68001010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Acetomenaphthone (Menadiol Diacetate)
CAS 573-20-6
Molekylær formel C15 H14 O4
Mængde 10 g
Synonym 1,4-Naphthalenediol','2-methyl-','1,4-diacetate1,4-Naphthalenediol','2-methyl-','diacetate (7CI,8CI,9CI), Vitamin K4 (6CI), 1,4-Diacetoxy-2-methylnaphthalene, 2-Methyl-1,4-naphthohydroquinone diacetate, 2-Methyl-1,4-naphthoquinol diacetate, Acetomenaphthone, Adaprin, Davitamon-K, Davitamon-K-oral, Kapathrom, Kapilin, Kapilon, Kappaxan, Kativ powder, Kayvite, Menadiol diacetate, NSC 403062, Pafavit, Prokayvit Oral, Vitamin K diacetate, Vitavel K
InChI formel InChI=1S/C15H14O4/c1-9-8-14(18-10(2)16)12-6-4-5-7-13(12)15(9)19-11(3)17/h4-8H,1-3H3
SMIL CC(=O)Oc1cc(C)c(OC(=O)C)c2ccccc12
IUPAC navn (4-acetyloxy-3-methylnaphthalen-1-yl) acetate
Molekylvægt (g/mol) 258.27
Formel vægt 258.0892
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.