Få mere at vide
Vitamin K1, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11417501 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417501 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 11417501 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02103283.2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    321.00 DKK
    305.60 DKK / 250mg
    Spare 15.40 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Anvendes som cofaktor. Vitamin K1, MP Biomedicals et fedtopløseligt vitamin, der strukturelt ligner andre former for vitamin K. Det er en cofaktor i dannelsen af koagulationsfaktorer II (prothrombin), VII, IX og X og af antikoagulerende faktorer Protein C og S, en
Tekniske data
CAS 84-80-0
Smeltepunkt -20 °C (litteratur)
Tæthed 0,984 (bogstaveligt)
Kogepunkt ∼140 °C (litteratur)
Molekylær formel C31H46O2
Brydningsindeks 1,523-1,526 (ved 25 °C)
Mængde 250 mg
Synonym vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
Opløselighedsinformation Opløselig i kloroform (klar, gul opløsning). Praktisk talt uopløselig i vand, sparsomt opløselig i alkohol, blandet med fedtede olier.
InChI nøgle MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
SMIL CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
IUPAC navn 2-methyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]naphthalen-1,4-dion
Molekylvægt (g/mol) 450.707
PubChem CID 5284607
ChEBI CHEBI:18067
Formel vægt 450.7
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vancomycin Hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Vancomycin Hydrochloride