Få mere at vide
Vitamin K1, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11427501 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427501 1 g 1g
11437501 5 g 5g
11447501 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427501 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210328301
Kemiske identifikatorer
CAS 84-80-0
Molekylær formel C31H46O2
Molekylvægt (g/mol) 450.707
InChI nøgle MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Synonym vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
PubChem CID 5284607
ChEBI CHEBI:18067
IUPAC navn 2-methyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]naphthalen-1,4-dion
SMIL CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin K1
Farve Gul
Tæthed 0.984
Mængde 1 g
Formel vægt 450.68
Fysisk form Viskøs væske