Få mere at vide
Vitamin K1 2,3-epoxid, TRC
Artikelnummer. 30452305
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30452305 10 mg -
30452022 50 mg -
30451931 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30452305 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV67610010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25486-55-9
Molekylær formel C31 H46 O3
Molekylvægt (g/mol) 466.7
Synonym Naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 1a,7a-dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl)-, 1,4-Naphthoquinone, 2,3-epoxy-2,3-dihydro-2-methyl-3-phytyl- (6CI,7CI,8CI), Naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 1a,7a-dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)- (9CI), 1a,7a-Dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl)naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 2,3-Epoxyphylloquinone, Phylloquinone oxide, Phylloquinone, epoxide, Phylloquinone-2,3-epoxide, Vitamin K 2,3-epoxide, Vitamin K epoxide, Vitamin K oxide, Vitamin K1 2,3-epoxide, Vitamin K1 oxide, Vitamin K1, epoxide
IUPAC navn 7a-methyl-1a-[(E)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]nafto[2,3-b]oxiren-2,7-dion
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(=C\CC12OC1(C)C(=O)c3ccccc3C2=O)\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin K1 2,3-Epoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C31H46O3/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-31-29(33)27-19-8-7-18-26(27)28(32)30(31,6)34-31/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+
Formel vægt 466.3447
Procent renhed >95%