Få mere at vide
Vitamin K1 2,3-epoxid (blanding af diastereomerer), TRC
Artikelnummer. 30010598
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010598 50 mg
30005529 250 mg
30007638 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30010598 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV68001350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25486-55-9
Molekylær formel C31 H46 O3
Molekylvægt (g/mol) 466.7
Synonym Naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 1a,7a-dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl)-, 1,4-Naphthoquinone, 2,3-epoxy-2,3-dihydro-2-methyl-3-phytyl- (6CI,7CI,8CI), Naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 1a,7a-dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)- (9CI), 1a,7a-Dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl)naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 2,3-Epoxyphylloquinone, Phylloquinone oxide, Phylloquinone, epoxide, Phylloquinone-2,3-epoxide, Vitamin K 2,3-epoxide, Vitamin K epoxide, Vitamin K oxide, Vitamin K1 2,3-epoxide, Vitamin K1 oxide, Vitamin K1, epoxide
IUPAC navn 7a-methyl-1a-[(E)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]nafto[2,3-b]oxiren-2,7-dion
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(=C\CC12OC1(C)C(=O)c3ccccc3C2=O)\C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin K1 2,3-Epoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C31H46O3/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-31-29(33)27-19-8-7-18-26(27)28(32)30(31,6)34-31/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+
Formel vægt 466.3447
Procent renhed >95%