missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vitamin K1 2,3-epoxid (blanding af diastereomerer), TRC

Artikelnummer. 30005529
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005529 250 mg
30010598 50 mg
30007638 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005529 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV680013250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 25486-55-9
Molekylær formel C31 H46 O3
Molekylvægt (g/mol) 466.7
Synonym Naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 1a,7a-dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl)-, 1,4-Naphthoquinone, 2,3-epoxy-2,3-dihydro-2-methyl-3-phytyl- (6CI,7CI,8CI), Naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 1a,7a-dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl)- (9CI), 1a,7a-Dihydro-1a-methyl-7a-(3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecen-1-yl)naphth[2,3-b]oxirene-2,7-dione, 2,3-Epoxyphylloquinone, Phylloquinone oxide, Phylloquinone, epoxide, Phylloquinone-2,3-epoxide, Vitamin K 2,3-epoxide, Vitamin K epoxide, Vitamin K oxide, Vitamin K1 2,3-epoxide, Vitamin K1 oxide, Vitamin K1, epoxide
IUPAC navn 7a-methyl-1a-[(E)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]nafto[2,3-b]oxiren-2,7-dion
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(=C\CC12OC1(C)C(=O)c3ccccc3C2=O)\C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vitamin K1 2,3-Epoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C31H46O3/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-31-29(33)27-19-8-7-18-26(27)28(32)30(31,6)34-31/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20+
Formel vægt 466.3447
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.