missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vitamin K1-18O(Mixture of 1-18O and 4-18O), TRC

Artikelnummer. 30449229
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30449229 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30449229 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV6760821MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vitamin K1-18O (Mixture of 1-18O and 4-18O)
CAS 79083-00-4
Molekylær formel C31 H46 O2
Mængde 1 mg
Synonym 2-Methyl-3-[(2E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethyl-2-hexadecenyl]-1,4-naphthalenedione-18O, Konakion-18O, Mephyton-18O, Phytonadione-18O, Phytylmenadione-18O, Phytylmenaquinone-18O, Synthex P-18O, Veda K1-18O, Veta K1-18O, Vitamin K1(20)-18O, trans-Phylloquinone-18O, alpha-Phylloquinone-18O, 2',3'-trans-Vitamin K1-18O
InChI formel InChI=1S/C31H46O2/c1-22(2)12-9-13-23(3)14-10-15-24(4)16-11-17-25(5)20-21-27-26(6)30(32)28-18-7-8-19-29(28)31(27)33/h7-8,18-20,22-24H,9-17,21H2,1-6H3/b25-20-
SMIL CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCC\C(=C/CC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)\C
IUPAC navn 2-methyl-3-[(Z)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]naphthalene-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 450.696
Formel vægt 450.35
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.