Få mere at vide
K-vitamin{1}
Artikelnummer. 11352866
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11352866 1 g 1g
11362866 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10575.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.10 DKK
    414.65 DKK / 1g
    Spare 100.45 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Vigtig kostkilde fundet i grønne planter, alger og fotosyntetiske bakterier. Det bruges som vitamin (protrombogen) og veterinærmodgift mod dicoumarolforgiftning. Det er et essentielt vitamin for syntesen af koagulationsfaktorerne II, VII, IX og X i leveren. | CAS: 84-80-0 | C31H46O2 | 450,707 g/mol
Vitamin K{1} er en vigtig kostkilde, der findes i grønne planter, alger og fotosyntetiske bakterier. Det bruges som vitamin (protrombogen) og veterinær modgift mod dicoumarolforgiftning. Det er et vigtigt vitamin for syntesen af koagulationsfaktorer II, VII, IX og X i leveren.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84-80-0
Molekylær formel C31H46O2
Molekylvægt (g/mol) 450.707
MDL nummer MFCD00214063
InChI nøgle MBWXNTAXLNYFJB-NKFFZRIASA-N
Synonym vitamin k1, phytonadione, phylloquinone, phytylmenadione, phyllochinon, phytomenadione, alpha-phylloquinone, 3-phytylmenadione, konakion, 2-methyl-3-phytyl-1,4-naphthoquinone
PubChem CID 5284607
ChEBI CHEBI:18067
IUPAC navn 2-methyl-3-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enyl]naphthalen-1,4-dion
SMIL CC1=C(C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O)CC=C(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin K1
Smeltepunkt ∼-20 °C
Tæthed 0.984
Kogepunkt ∼140 °C (0,001 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.526
Mængde 1 g
Beilstein 2568816
Følsomhed Lysfølsom
Specifik vægtfylde 0.984
Opløselighedsinformation Blandet med dehydreret alkohol, acetone, petroleumsether, hexan, dioxan, kloroform, ether, benzen og vegetabilske olier. Ublandelig med vand.
Fysisk form Viskøs væske