Få mere at vide
α-Vitamin E, MedChemExpress
Artikelnummer. p-200100548
Encompass_Preferred
Mængde:
100 mg
1 g
Artikelnummer. 16469126
Brand: Medchem Express HYN0683
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress α-Vitamin E ((+)-α-Tocopherol), a naturally occurring vitamin E form, is a potent antioxidant.
α-Vitamin E ((+)-α-Tocopherol), a naturally occurring vitamin E form, is a potent antioxidant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Vitamin E
CAS 59-02-9
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H50O2
Mængde 100 mg
Synonym (+)-α-Tocopherol D-α-Tocopherol
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (116.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL OC1=C(C)C(C)=C2C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C1C
Molekylvægt (g/mol) 430.71
Formel vægt 430.71
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Viscous Liquid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.