Få mere at vide
α-Vitamin E, MedChemExpress
Artikelnummer. 16469126
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16469126 100 mg
16422549 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16469126 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0683
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
MedChemExpress α-Vitamin E ((+)-α-Tocopherol), a naturally occurring vitamin E form, is a potent antioxidant.
α-Vitamin E ((+)-α-Tocopherol), a naturally occurring vitamin E form, is a potent antioxidant.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Vitamin E
CAS 59-02-9
Farve Colorless
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C29H50O2
Mængde 100 mg
Synonym (+)-α-Tocopherol D-α-Tocopherol
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (116.09 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic) (insoluble)
SMIL OC1=C(C)C(C)=C2C(CC[C@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)O2)=C1C
Molekylvægt (g/mol) 430.71
Formel vægt 430.71
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Viscous Liquid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death