Få mere at vide
Vitamin E acetate, 97%
Artikelnummer. 11481848
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11481848
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14505.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7695-91-2 | C31H52O3 | 472.754 g/mol
Vitamin E-acetat bruges som et styrkende middel og kosttilskud i fødevarer. Det bruges i dermatologiske produkter såsom hudcremer. Det er et alternativ til tocopherol og giver beskyttelse mod solens ultraviolette stråler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vitamin E-acetat bruges som et styrkende middel og kosttilskud i fødevarer. Det bruges i dermatologiske produkter såsom hudcremer. Det er et alternativ til tocopherol og giver beskyttelse mod solens ultraviolette stråler.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7695-91-2
Molekylær formel C31H52O3
Molekylvægt (g/mol) 472.754
MDL nummer MFCD00072042
InChI nøgle ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
IUPAC navn [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]acetat
SMIL CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin E acetate
Smeltepunkt -28°C
Tæthed 0.96
Kogepunkt >300°C
Flammepunkt 210°C (410°F)
Analyseprocentområde 97%
Brydningsindeks 1.496
Mængde 500 g
Beilstein 97512
Følsomhed Air and light sensitive
Merck Index 14,9495
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 472.76
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske