Få mere at vide
Vitamin E-acetat, 97%
Artikelnummer. 11471848
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471848 100 g 100g
11461848 25 g 25g
11481848 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11471848 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A14505.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1142.40 DKK
    946.65 DKK / 100g
    Spare 195.75 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
CAS: 7695-91-2 | C31H52O3 | 472,754 g/mol
Vitamin E-acetat bruges som et styrkende middel og kosttilskud i fødevarer. Det bruges i dermatologiske produkter såsom hudcremer. Det er et alternativ til tocopherol og giver beskyttelse mod solens ultraviolette stråler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Vitamin E-acetat bruges som et styrkende middel og kosttilskud i fødevarer. Det bruges i dermatologiske produkter såsom hudcremer. Det er et alternativ til tocopherol og giver beskyttelse mod solens ultraviolette stråler.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7695-91-2
Molekylær formel C31H52O3
Molekylvægt (g/mol) 472.754
MDL nummer MFCD00072042
InChI nøgle ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N
Synonym vitamin e acetate, tocopherol acetate, alpha-tocopherol acetate, alfacol, ecofrol, d-alpha-tocopherol acetate, contopheron, tofaxin, ephynal acetate, econ
PubChem CID 86472
ChEBI CHEBI:32321
IUPAC navn [(2R)-2,5,7,8-tetramethyl-2-[(4R,8R)-4,8,12-trimethyltridecyl]-3,4-dihydrochromen-6-yl]acetat
SMIL CC1=C2C(=C(C(=C1C)OC(=O)C)C)CCC(O2)(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
Specifications
Kemisk navn eller materiale Vitamin E Acetate
Smeltepunkt °C til 28 °C
Tæthed 0.960
Kogepunkt >300 °C
Flammepunkt 210 °C (410 °F)
Analyseprocentområde 97%
Brydningsindeks 1.496
Mængde 100 g
Beilstein 97512
Følsomhed Luft- og lysfølsomhed
Merck Index 14,9495
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 472.76
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske