Få mere at vide
Vitamin E-acetat, 97%
Description
Vitamin E-acetat bruges som et styrkende middel og kosttilskud i fødevarer. Det bruges i dermatologiske produkter såsom hudcremer. Det er et alternativ til tocopherol og giver beskyttelse mod solens ultraviolette stråler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Vitamin E-acetat bruges som et styrkende middel og kosttilskud i fødevarer. Det bruges i dermatologiske produkter såsom hudcremer. Det er et alternativ til tocopherol og giver beskyttelse mod solens ultraviolette stråler.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Luft- og lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Vitamin E Acetate |
| Smeltepunkt | °C til 28 °C |
| Tæthed | 0.960 |
| Kogepunkt | >300 °C |
| Flammepunkt | 210 °C (410 °F) |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Brydningsindeks | 1.496 |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 97512 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Show More |