Få mere at vide
MP Biomedicals Vitamin Diæt Forstærkende Blanding
Artikelnummer. 11425782 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
11425782 1 kg
1 options
Artikelnummer. 11425782 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0290465501
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Complete vitamin mix.
  • This formulation provides sufficient vitamin levels to prevent deficiencies in all species, giving precise control of vitamin levels
  • The ingredients are triturated in dextrose
  • 1 kg is sufficient for 100 pounds of diet
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Produkttype Dyrs kost
Engangs Engangsbrug
Mængde 1 kg
Sterilitet Ikke steril
Opbevaringskrav Stuetemperatur
Længde (engelsk) 1 ft.
Længde (metrisk) 0.3048 m
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.