Få mere at vide
Vitamin D3-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vitamin D3 (Cholecalciferol) (6,19,19-D3) |
| CAS | 80666-48-4 |
| Molekylær formel | C27 D3 H41 O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | Vitamin D3-[6,19,19]-2H3, (3beta,5Z,7E)-9,10-secocholesta-5,7,10(19)-trien-6,19,19-d3-3-ol, (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-Dimethylhexyl]octahydro-7a-methyl-4H-inden-4-ylidene]ethylidene-1-d]-4-(methylene-d2)cyclohexanol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1/i3D2,13D |
| SMIL | [2H]C(=C1\C(\C[C@H](CC1)O)=C(\[2H])/C=C/2\CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)CCCC(C)C)[2H] |
| IUPAC navn | (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(1R)-1,5-dimethylhexyl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]-1-deuterio-ethylidene]-4-(dideuteriomethylene)cyclohexanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 387.66 |
| Formel vægt | 387.358 |