Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D3, 99%, krystallinsk
Artikelnummer. 10656164 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10656164 5 g Glasflaske 5g
10396590 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10656164 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 140940050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vitamin D3, 99%, CAS #67-97-0, også kendt som cholecalciferol, er et steroidhormon, der produceres i huden eller opnås fra kostkilden. Det er en essentiel mediator af knoglecalciummetabolismen. | CAS: 67-97-0 | C27H44O | 384,648 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Vitamin D3 er et steroidhormon, der dannes i huden, når 7-dehydrocholesterol interagerer med ultraviolet bestråling. Det kan også findes i flere typer mad til dagligt indtag.
•Vitamin D3 binder sig til vitamin D-receptorer og modulerer således genekspression
Applikationer
•I in vivo undersøgelser har D3-vitamin været impliceret i vedligeholdelsen af blodets calcium- og fosforniveauer, knoglemetabolisme, metaboliske funktioner og transkriptionsregulering
•Det modulerer spredningen og differentieringen af både normale celler og cancerceller
•Det præsenterer in vitro antiproliferative og antimetastatiske aktiviteter på bryst-, tyktarms- og prostatacancerceller
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 67-97-0
Molekylær formel C27H44O
Molekylvægt (g/mol) 384.648
MDL nummer MFCD00078131
InChI nøgle QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Synonym vitamin d3, cholecalciferol, calciol, colecalciferol, oleovitamin d3, arachitol, activated 7-dehydrocholesterol, vitamin d, colecalcipherol, colecalciferolum
PubChem CID 5280795
ChEBI CHEBI:28940
IUPAC navn (1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-7a-methyl-1-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methyliden-cyclohexan
SMIL CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCCC2=CC=C3CC(CCC3=C)O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin D3
Smeltepunkt 82 °C til 87 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 10216
Specifik rotationstilstand +108,50 (25,00 °C c=0,8,ethanol)
Specifik rotation +105° til +112° (25 °C, 589 nm) (c=0,8, ethanol) (1 dm, inden for 30 min.)
Formel vægt 384.64
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller