Få mere at vide
Vitamin D2 O-t-Butyldimethylsilyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vitamin D2 O-t-Butyldimethylsilyl Ether |
| CAS | 104846-62-0 |
| Molekylær formel | C34H58OSi |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (1R,3aS,4E,7aR)-4-[(2Z)-2-[(5S)-5-[[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]-2-methylenecyclohexylidene]ethylidene]octahydro-7a-methyl-1-[(1R,2E,4R)-1,4,5-trimethyl-2-hexen-1-yl]-1H-indene, (1,1-Dimethylethyl)[[(3beta,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-yl]oxy]dimethyl-silane |
| InChI formel | InChI=1S/C34H58OSi/c1-24(2)25(3)14-15-27(5)31-20-21-32-28(13-12-22-34(31,32)9)17-18-29-23-30(19-16-26(29)4)35-36(10,11)33(6,7)8/h14-15,17-18,24-25,27,30-32H,4,12-13,16,19-23H2,1-3,5-11H3/b15-14+,28-17+,29-18-/t25-,27+,30-,31+,32-,34+/m0/s1 |
| SMIL | CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@H](CCC3=C)O[Si](C)(C)C(C)(C)C)\CCC[C@]12C |
| IUPAC navn | [(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexyl]oxy-tert-butyl-dimethylsilane |
| Molekylvægt (g/mol) | 510.91 |
| Formel vægt | 510.4257 |