missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Vitamin D2 beta-D-Glucuronide Sodium Salt, TRC

Artikelnummer. 30454498
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30454498 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30454498 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCV67603510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vitamin D2 beta-D-Glucuronide Sodium Salt
CAS 85701-30-0
Molekylær formel C34 H51 O7 . Na
Mængde 10 mg
Synonym (3β,5Z,7E,22E)-9,10-Secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-yl β-D-Glucopyranosiduronic Acid Monosodium Salt
InChI formel InChI=1S/C34H52O7.Na/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-34(26,27)6)12-13-24-18-25(14-11-21(24)4)40-33-30(37)28(35)29(36)31(41-33)32(38)39;/h9-10,12-13,19-20,22,25-31,33,35-37H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3,(H,38,39);/q;+1/p-1/b10-9+,23-12+,24-13-;/t20-,22+,25-,26+,27-,28-,29-,30+,31-,33+,34+;/m0./s1
SMIL [Na+].CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@H](CCC3=C)O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(=O)[O-])\CCC[C@]12C
IUPAC navn sodium;(2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(1S,3Z)-3-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(E,2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 594.754
Formel vægt 594.353
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.