Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Vitamin D2, 97+%
Artikelnummer. 10279320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10279320 5 g Glasflaske 5g
10125413 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10279320 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 422630050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Vitamin D2, eller Ergocalciferol, CAS # 50-14-6, et fedtopløseligt hormon, der er vigtigt for calcium- og fosforoptagelse og stofskifte.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
  • Vitamin D2 (ergocalciferol) er en form for vitamin D, et fedtopløseligt hormon, der findes i fødekilder
  • D-vitamin er vigtigt for calcium- og fosforhomeostase og kan spille en rolle i mange biologiske processer, herunder cellevækst
  • Vitamin D2 har en lavere bindingsaffinitet end vitamin D3 til vitamin D-bindende protein
Applikationer
  • Forskningsundersøgelser viser, at D2-vitaminbehandling hos rotter hæmmer blæretumorfremme
  • Undersøgelser viser, at behandlingen af lungekarcinomceller med vitamin D2 in vitro resulterede i øgede ACE2-proteinniveauer
  • Vitamin D2 er blevet set at interferere med prionproteinoligomerisering in vitro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-14-6
Molekylær formel C28H44O
Molekylvægt (g/mol) 396.66
MDL nummer MFCD00166988,MFCD11656674
InChI nøgle MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Synonym ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
IUPAC navn (1S)-3-[2-[(1S,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-dimethylhept-3-en-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-yliden]ethyliden]-4-methylidenolcyclohexan-4-methylidenolhexan
SMIL CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin D2
Navn note 99%
Absorbans 460 to 490 (265nm, EtOH 96%)
Smeltepunkt 115.0°C to 119.0°C
Farve Beige til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.0 to 103% (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Merck Index 15, 10215
Specifik rotationstilstand +82.00 (25.00°C c=3,in acetone)
Specifik rotation + 82.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in common organic solvents
Formel vægt 396.65
Procent renhed 97+%
Fysisk form Pulver