Generel beskrivelse
- Vitamin D2 (ergocalciferol) er en form for vitamin D, et fedtopløseligt hormon, der findes i fødekilder
- D-vitamin er vigtigt for calcium- og fosforhomeostase og kan spille en rolle i mange biologiske processer, herunder cellevækst
- Vitamin D2 har en lavere bindingsaffinitet end vitamin D3 til vitamin D-bindende protein
Applikationer
- Forskningsundersøgelser viser, at D2-vitaminbehandling hos rotter hæmmer blæretumorfremme
- Undersøgelser viser, at behandlingen af lungekarcinomceller med vitamin D2 in vitro resulterede i øgede ACE2-proteinniveauer
- Vitamin D2 er blevet set at interferere med prionproteinoligomerisering in vitro
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vitamin D2 |
| Navn note | 99% |
| Absorbans | 460 til 490 (265 nm, EtOH 96%) |
| Smeltepunkt | 115,0 °C til 119,0 °C |
| Farve | Beige til hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,0 til 103% (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Merck Index | 15, 10215 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Vitamin D2
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Akut toksicitet Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- H301-Giftig ved indtagelse.
- H311-Giftig ved hudkontakt.
- H330-Livsfarlig ved indånding.
- H372-Forårsager organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.