Få mere at vide
Vitamin CK3, MedChemExpress
Beskrivelse
Vitamin CK3 is the combination of Vitamin C and vitamin K3 (100:1 ratio) and has been shown to inhibit tumor growth and lung metastasis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vitamin CK3 |
| CAS | 1085703-32-7 |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C17H16Na2O11S |
| Mængde | 100 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 10 mg/mL (21.08 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O[C@@H](CO)[C@]1([H])C(O[Na])=C(O)C(O1)=O.O=S(C(CC(C2=C3C=CC=C2)=O)(C)C3=O)(O[Na])=O.[100:1] |
| Molekylvægt (g/mol) | 474.35 |
| Formel vægt | 474.35 |
| Procent renhed | 99.84% |
| Vis mere |