Få mere at vide
Vitamin B6 100 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319898
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30319898 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30319898 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16651900ME100
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin B6 (Pyridoxine)
CAS 65-23-6
Analyt- eller komponentnavne Vitamin B6 (Pyridoxine)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C8 H11 N O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6-methyl-, Pyridoxol (8CI), 5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedimethanol, 2-Methyl-3-hydroxy-4,5-di(hydroxymethyl)pyridine, 2-Methyl-4,5-bis(hydroxymethyl)-3-hydroxypyridine, Adermin, Bezatin, Pirivitol, Pyridoxin, Pyridoxine
InChI formel InChI=1S/C8H11NO3/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5/h2,10-12H,3-4H2,1H3
SMIL Cc1ncc(CO)c(CO)c1O
IUPAC navn 4,5-bis(hydroxymethyl)-2-methylpyridin-3-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 169.18
Mængde 1 ml
Formel vægt 169.0739 g/mol