missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Vitamin B12a hydrochlorid

Artikelnummer. 16358297 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16358297 5 g -
16348297 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16358297 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 462080050
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 58288-50-9
Molekylær formel C62H91ClCoN13O15P
Molekylvægt (g/mol) 1383.84
InChI nøgle BBQILPBAMXKFOB-UHFFFAOYNA-L
IUPAC navn λ²-cobalt(2+)-4,9,14-tris(2-carbamoylethyl)-3,8,19-tris(carbamoylmethyl)-18-{2-[(2-{[5-(5,6-dimethyl-1H-1,3-benzodiazol-1-yl)-4-hydroxyoxolan-(3methyl) phosphonat]oxy}propyl)carbamoyl]ethyl}-2,3,6,8,13,13,16,18-octamethyl-20,21,22,23-tetra azapentacyclo[15.2.1.1²,⁵.1⁷,¹⁰.1¹²,¹⁵]tricosa-5(23),6,10(22),11,15(21),16-hexaen-20-ide hydrat hydrochlorid
SMIL O.Cl.[Co++].CC(CNC(=O)CCC1(C)C(CC(N)=O)C2[N-]C1=C(C)C1=NC(=CC3=NC(=C(C)C4=NC2(C)C(C)(CC(N)=O)C4CCC(N)=O)C(C)(CC(N)=O)C3CCC(N)=O)C(C)(C)C1CCC(N)=O)OP([O-])(=O)OC1C(CO)OC(C1O)N1C=NC2=CC(C)=C(C)C=C12

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Vitamin B12a hydrochloride
Mængde 5 g
Formel vægt 1346.35

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.