Få mere at vide
Vitamin B12, MedChemExpress
Artikelnummer. 16462096
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16462096 500 mg 500mg
1 options
Artikelnummer. 16462096 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0315
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
MedChemExpress Vitamin B12 is a vitamin. Vitamin B12 plays a key role in the normal functioning of the brain and nervous system, and for the formation of blood.
Vitamin B12 is a vitamin. Vitamin B12 plays a key role in the normal functioning of the brain and nervous system, and for the formation of blood.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin B12
CAS 68-19-9
Farve Reddish Brown
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C63H88CoN14O14P
Mængde 500 mg
Synonym Cyanocobalamin
Opløselighedsinformation DMSO : 25 mg/mL (18.45 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.25 mg/mL (4.61 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMIL N#[C-][Co+3]123([N]4=CN(C(OC(CO)C5OP6([O-])=O)C5O)C7=C4C=C(C)C(C)=C7)[N]8=C9C(CCC(N)=O)C(CC(N)=O)(C)C8(C)C(C(CC(N)=O)C%10(CCC(NCC(C)O6)=O)C)[N-]1C%10=C(C)C(C(CCC(N)=O)C%11(C)C)=[N]2C%11=CC%12=[N]3C(C(CC(N)=O)(C)C%12CCC(N)=O)=C9C
Molekylvægt (g/mol) 1355.37
Formel vægt 1355.37
Procent renhed 99.68%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism