Få mere at vide
Vitamin B12, 98+% (tør wt-basis)
Beskrivelse
Vitamin B12 bruges som et kosttilskud og stabilisator i fødevarer. Det bruges også som medicin og dyrefodertilskud. Det spiller en vigtig rolle i syntesen af myelin. Det bruges også som en antiperniciøs anæmifaktor. Yderligere bruges det til at behandle cyanidforgiftning og arvelig mangel på transcobalamin II.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vitamin B12 |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 4122889 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, dimethylsulfoxid og ethanol. Uopløselig i kloroform og acetone. |
| Formel vægt | 1355.38 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |