Få mere at vide
Vitamin B12, 98+% (dry wt basis)
Artikelnummer. 11452697
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11452697 5 g 5g
11442697 1 g 1g
11462697 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11452697 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14894.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Used as a nutritional supplement and stabilizer in foods. | CAS: 68-19-9 | C63H88CoN14O14P | 1355.39 g/mol
Vitamin B12 bruges som et kosttilskud og stabilisator i fødevarer. Det bruges også som medicin og dyrefodertilskud. Det spiller en vigtig rolle i syntesen af myelin. Det bruges også som en antiperniciøs anæmifaktor. Yderligere bruges det til at behandle cyanidforgiftning og arvelig mangel på transcobalamin II.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68-19-9
Molekylær formel C63H89CoN14O14P
Molekylvægt (g/mol) 1356.396
MDL nummer MFCD00151092
InChI nøgle AGVAZMGAQJOSFJ-WZHZPDAFSA-M
Synonym vitamin b12
PubChem CID 129893524
IUPAC navn cobalt(2+);[(2R,3S,4R,5S)-5-(5,6-dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] [(2R)-1-[3-[(1R,2R,3R,5Z,7S,10Z,12S,13S,15Z,17S,18S,19R)-2,13,18-tris(2-amino) -2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octamethyl-
SMIL CC1=CC2=C(C=C1C)N(C=N2)C3C(C(C(O3)CO)OP(=O)(O)OC(C)CNC(=O)CCC4(C(C5C6(C(C(C(=C(C7=NC(=CC8=NC(=C(C4=N5)C)C(C8(C)C)CCC(=O)N)C(C7(C)CC(=O)N)CCC(=O)N)C)[N-]6)CCC(=O)N)(C)CC(=O)N)C)CC(=O)N)C)O.[C-]#N.[Co+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin B12
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 4122889
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water,dimethyl sulfoxide and ethanol. Insoluble in chloroform and acetone.
Formel vægt 1355.38
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Krystallinsk pulver