Få mere at vide
Vitamin B1 Monophosphate Chloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vitamin B1 Monophosphate Chloride |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N4O4PS.ClH/c1-8-11(3-4-20-21(17,18)19)22-7-16(8)6-10-5-14-9(2)15-12(10)13;/h5,7H,3-4,6H2,1-2H3,(H3-,13,14,15,17,18,19);1H |
| Formel vægt | 380.0475 |