Få mere at vide
A-vitamin palmitat, 1,7 MIU/g, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7076601
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15485289
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J63022.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Retinylpalmitat er en vitamin A-analog, der hæmmer celleproliferation og inducerer celledifferentiering. Det bruges som kosttilskud som en lipofil base til f.eks.: blød gelatinekapsel.
Retinylpalmitat er en vitamin A-analog, der hæmmer celleproliferation og inducerer celledifferentiering. Det bruges som kosttilskud som en lipofil base til f.eks.: blød gelatinekapsel. Andre anvendelser omfatter som farmaceutisk produkt, der anvendes til fremstilling af vandige opløsninger ved anvendelse af solubiliseringsmidler såsom cremophor. Det bruges også til berigelse af fede fødevarer som margarine, smørepålæg, olier, mælk og mejeriprodukter. Det bruges i kosmetik til fremstilling af cremer og lotioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-81-2
Molekylær formel C36H60O2
Molekylvægt (g/mol) 524.874
MDL nummer MFCD00019414
InChI nøgle VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Synonym retinyl palmitate, vitamin a palmitate, retinol palmitate, retinol, hexadecanoate, arovit, all-trans-retinyl palmitate, optovit-a, retinyl hexadecanoate, aquapalm, dispatabs tabs
PubChem CID 5280531
ChEBI CHEBI:17616
IUPAC navn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]hexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(CCCC1(C)C)C
Specifica
Kemisk navn eller materiale Vitamin A palmitate
Smeltepunkt 28°C to 29°C
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 1917366
Opløselighedsinformation Soluble in chloroform,ether,and vegetable oils. Insoluble in water.
Formel vægt 524.87
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vitamin A Palmitate
Avvertenza
  • Fare
Categoria di pericolo
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Consigli di prudenza
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Retinol
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato