Få mere at vide
Vitamin A palmitat, 1,7 M.I.U./g
Beskrivelse
Retinylpalmitat er en vitamin A-analog, der hæmmer celleproliferation og inducerer celledifferentiering. Det bruges som kosttilskud som en lipofil base til f.eks.: blød gelatinekapsel. Andre anvendelser omfatter som farmaceutisk produkt, der anvendes til fremstilling af vandige opløsninger ved anvendelse af solubiliseringsmidler såsom cremophor. Det bruges også til berigelse af fede fødevarer som margarine, smørepålæg, olier, mælk og mejeriprodukter. Det bruges i kosmetik til fremstilling af cremer og lotioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vitamin A palmitate |
| Smeltepunkt | 28 °C til 29 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 1917366 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i kloroform, æter og vegetabilske olier. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 524.87 |
| Fysisk form | Lavtsmeltende faststof |