Få mere at vide
Vitamin A palmitat, 1,7 M.I.U./g
Artikelnummer. 15485289
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15485289 25 g 25g
15495289 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15485289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63022.14
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Retinylpalmitat er en vitamin A-analog, der hæmmer celleproliferation og inducerer celledifferentiering. Det bruges som kosttilskud som lipofil base for f.eks. blød gelatinekapsel. | CAS: 79-81-2 | C36H60O2 | 524,874 g/mol
Retinylpalmitat er en vitamin A-analog, der hæmmer celleproliferation og inducerer celledifferentiering. Det bruges som kosttilskud som en lipofil base til f.eks.: blød gelatinekapsel. Andre anvendelser omfatter som farmaceutisk produkt, der anvendes til fremstilling af vandige opløsninger ved anvendelse af solubiliseringsmidler såsom cremophor. Det bruges også til berigelse af fede fødevarer som margarine, smørepålæg, olier, mælk og mejeriprodukter. Det bruges i kosmetik til fremstilling af cremer og lotioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79-81-2
Molekylær formel C36H60O2
Molekylvægt (g/mol) 524.874
MDL nummer MFCD00019414
InChI nøgle VYGQUTWHTHXGQB-FFHKNEKCSA-N
Synonym retinyl palmitate, vitamin a palmitate, retinol palmitate, retinol, hexadecanoate, arovit, all-trans-retinyl palmitate, optovit-a, retinyl hexadecanoate, aquapalm, dispatabs tabs
PubChem CID 5280531
ChEBI CHEBI:17616
IUPAC navn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]hexadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(CCCC1(C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin A palmitate
Smeltepunkt 28 °C til 29 °C
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 1917366
Opløselighedsinformation Opløseligt i kloroform, æter og vegetabilske olier. Uopløselig i vand.
Formel vægt 524.87
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vitamin A Palmitate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
Faresætning
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Retinol