Få mere at vide
Vitamin A acetat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11447481 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11447481 100 g 100g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11447481 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210325780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    979.00 DKK
    932.47 DKK / 100g
    Spare 46.53 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 127-47-9
Molekylær formel C22H32O2
Molekylvægt (g/mol) 328.496
MDL nummer MFCD00019413
InChI nøgle QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Synonym retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
IUPAC navn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]acetat
SMIL CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Vitamin A acetate
Farve Gul
Mængde 100 g
Formel vægt 328.5
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Vitamin A Acetate
Signalwort
  • Fare
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 4
Gefahrenhinweis
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H413-Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.
Sicherheitshinweis
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.