Få mere at vide
Vitamin A-acetat i gelatine, 500.000 I.U./g
Artikelnummer. 11473347
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473347 500 g 500g
11453347 25 g 25g
11463347 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473347 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16237.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 127-47-9 | C22H32O2 | 328,496 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127-47-9
Molekylær formel C22H32O2
Molekylvægt (g/mol) 328.496
MDL nummer MFCD00019413
InChI nøgle QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Synonym retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
IUPAC navn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl]acetat
SMIL CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin A acetate
Navn note i gelatine
Mængde 500 g
Beilstein 1915439
Følsomhed Luft- og lysfølsom; Hygroskopisk
Merck Index 14,10013
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 500,000 IU/g