Få mere at vide
Vitamin A-acetat i gelatine, 500.000 I.U./g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Vitamin A acetate |
| Navn note | i gelatine |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 1915439 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsom; Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,10013 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 500,000 IU/g |