Få mere at vide
Vitamin A-acetat 10 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30310786
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30310786 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30310786 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA17923820AL10
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Vitamin A acetate (Retinol acetate)
CAS 127-47-9
Analyt- eller komponentnavne Vitamin A acetate (Retinol acetate)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C22 H32 O2
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Retinol, acetate, all-trans-, Arovit, Myvak, Myvax, NSC 122045, NSC 122760, Retinol acetate, Retinyl Acetate, Ro 1-5275, Rovimix A 1000, Vitamin A acetate, Vitamin A1 acetate, all-trans-Retinol acetate, all-trans-Retinyl acetate, all-trans-Vitamin A acetate, trans-Retinol acetate, trans-Retinyl acetate
InChI formel InChI=1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
SMIL CC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
IUPAC navn [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] acetat
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 328.49
Mængde 1 ml
Formel vægt 328,2402 g/mol