Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Pipettespidser: Sterile, filtrerede
Beskrivelse
- Sterile spidser pakket i VistaRaks eller individuelt indpakket
- VistaRak: 5 stativer, 192 spidser/stativ
- Brug VistaLab pipettespidser til at maksimere den enestående ydeevne og fordelene ved Ovation-pipetter
- Alle VistaLab-pipetter er kalibreret med VistaLab-spidser for at give en perfekt pasform og levere pålidelig ydeevne hver gang
Ordreinfo
Pakket 192 spidser/stativ, 5 stativer/etui
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 25μ L |
| Filtreret | Filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Blå |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Længde (engelsk) | 1,7'' |
| Tykkelse | 5 tommer |
| Rene krav | DNase, RNase og Pyrogen fri |
| Steriliseringsmetode | e-stråle |
| Vis mere |