Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Tætningssæt til MLA™ Mærke pipetter
Artikelnummer. p-3237905
Volumen (metrisk):
121 til 200μ L
201 til 350μ L
31 til 120μ L
351 til 1000μ L
5 til 30μ L
Artikelnummer. 16405134
Brand: VistaLab™ Technologies 9031
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Levere materialer til vedligeholdelse af MLA D-Tipper™ , Præcisions- og totaktspipettere
Hvert sæt indeholder segl og instruktioner
Ordreinfo
Smøremiddel sælges separat (P/N 22-146-318)
Tekniske data
Til brug med Pipetter
Materiale Plast
Volumen (metrisk) 5 til 30μ L
Til brug med (udstyr) 5 til 30μ L MLA™ D-Tipper™ , Præcision og totaktspipette
Inkluderer Smøremiddel, pakninger og instruktioner
Mængde 1 hver
Længde (engelsk) 2 tommer
Bredde (engelsk) 1 tomme
Højde (engelsk) 1 tomme