Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Reagensbeholdere Tilbehør: Låg
Beskrivelse
- For 100mL reservoirer beskytter reagenser mod støv og minimerer fordampning
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase/DNase, pyrogenfri |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Plast |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Reservoarlåg |
| Til brug med (applikation) | Generel væskehåndtering |
| Emballage | Bulk |
| Mængde | 100/Cs. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Vis mere |