Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Reagensbeholdere
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-165906
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
100 ml (med låg)
25 mL
25 ml (delt)
50 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Individuelt pakket
Mængde:
10/pose x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/pose x 10; 200/Cs.
200 tommer. 20 poser á 10 stk
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 50
Artikelnummer. 11915732
Brand: VistaLab™ Technologies 30541000
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Unikt trug-i-trug-design maksimerer reagensgenvinding
  • Polystyren med afskårne bundhjørner
  • Distinkte hældetude til at tømme beholdere uden spild
  • Velmarkerede graduerede trin på indervæggen minimerer reagensspild
  • Bred bund og robust konstruktion giver stabilitet og hjælper med at undgå spild
  • Støbte hjørnestrukturer tillader nem adskillelse af bulkpakkede reservoirer
  • Fås i 25, 50, 100mL og 1,8L volumener; 25mL tilgængelig med opdelt konfiguration til multikanalpipettering af to reagenser samtidigt
  • 100mL model (kat. nr. 21-385-111) leveres med låg
  • Fås individuelt indpakket eller bulkpakket, gamma-steriliseret eller usteril
Ordreinfo
Beholderlåg sælges separat (kat. nr. 21-385-110).
Tekniske data
Certificeringer/compliance Pyrogenfri
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Dimensioner (L x B x H) 5,72 x 3,36 x 1,27 tommer.
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Generel væskehåndtering
Højde (engelsk) 1,27 tommer.
Længde (engelsk) 5,72 tommer.
Emballage Bulk
Mængde 10/pose x 10; 100/Cs.
Bredde (engelsk) 3,36 tommer.
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form V-bund