Få mere at vide
- Home
- Products
- Tanks
- Reservoarer og liners
- VistaLab™ Technologies Reagensbeholdere
VistaLab™ Technologies Reagensbeholdere
Artikelnummer. 11965732
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
100 ml (med låg)
25 mL
25 ml (delt)
50 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Individuelt pakket
Mængde:
10/pose x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/pose x 10; 200/Cs.
200 tommer. 20 poser á 10 stk
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 50
24 product options available for selection
| Artikelnummer. | Kapacitet (metrisk) | Sterilitet | Emballage | Mængde | Pakningsstørrelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 11965732 | 25 ml (delt) | Steril | Individuelt indpakket | 50/Cs. | Pakke med 50 |
| 11915732 | 100 mL | Steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11925732 | 100 mL | Steril | Individuelt indpakket | 50/Cs. | Pakke med 50 |
| 11945732 | 25 ml (delt) | Steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11925742 | 100 ml (med låg) | Steril | Individuelt indpakket | 50/Cs. | Pakke med 50 |
| 11955732 | 25 mL | Steril | Individuelt indpakket | 50/Cs. | Pakke med 50 |
| 11975732 | 50 mL | Steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11985732 | 50 mL | Steril | Individuelt indpakket | 50/Cs. | Pakke med 50 |
| 11935722 | 100 mL | Steril | Individuelt indpakket | 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11995732 | 100 mL | Steril | Bulk | 20/pose x 10; 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11965722 | 50 mL | Steril | Bulk | 20/pose x 10; 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11945722 | 25 mL | Steril | Bulk | 20/pose x 10; 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11905742 | 50 mL | Steril | Individuelt indpakket | 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11955722 | 25 mL | Steril | Individuelt indpakket | 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11975742 | 25 mL | Ikke steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11985742 | 25 ml (delt) | Ikke steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11915752 | 50 mL | Ikke steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11965742 | 100 mL | Ikke steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11935732 | 25 mL | Steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 15742962 | 10 mL | Steril | Bulk | 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 16445094 | 10 mL | Steril | Individuelt pakket | 50/Cs. | - |
| 16455094 | 10 mL | Steril | Bulk | 200 tommer. 20 poser á 10 stk | - |
| 16465094 | 10 mL | Steril | Individuelt pakket | 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 16405104 | 10 mL | Ikke steril | Bulk | 100/Cs. | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Artikelnummer.
11965732
Leverandør
VistaLab™ Technologies
Leverandørnr.
30541005
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
-
842.00 DKK
806.49 DKK / Pakke med 50
Spare 35.51 DKK
4% Slukket
Forventet forsendelse: 09-10-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolicy
Beskrivelse
- Polystyren med afskårne bundhjørner
- Distinkte hældetude til at tømme beholdere uden spild
- Velmarkerede graduerede trin på indervæggen minimerer reagensspild
- Bred bund og robust konstruktion giver stabilitet og hjælper med at undgå spild
- Støbte hjørnestrukturer tillader nem adskillelse af bulkpakkede reservoirer
- Fås i 25, 50, 100mL og 1,8L volumener; 25mL tilgængelig med opdelt konfiguration til multikanalpipettering af to reagenser samtidigt
- 100mL model (kat. nr. 21-385-111) leveres med låg
- Fås individuelt indpakket eller bulkpakket, gamma-steriliseret eller usteril
Ordreinfo
Beholderlåg sælges separat (kat. nr. 21-385-110).
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Pyrogenfri |
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 25 ml (delt) |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Reagensbeholder |
| Til brug med (applikation) | Generel væskehåndtering |
| Højde (engelsk) | 12,5'' |
| Længde (engelsk) | 13,5 tommer |
| Emballage | Individuelt indpakket |
| Mængde | 50/Cs. |
| Bredde (engelsk) | 6 tommer |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kanaler | 1 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Bund form | V-bund |
| Vis mere Vis mindre |