Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Reagensbeholdere
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
100 ml (med låg)
25 mL
25 ml (delt)
50 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Individuelt pakket
Mængde:
10/pose x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/pose x 10; 200/Cs.
200 tommer. 20 poser á 10 stk
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 50
Beskrivelse
- Polystyren med afskårne bundhjørner
- Distinkte hældetude til at tømme beholdere uden spild
- Velmarkerede graduerede trin på indervæggen minimerer reagensspild
- Bred bund og robust konstruktion giver stabilitet og hjælper med at undgå spild
- Støbte hjørnestrukturer tillader nem adskillelse af bulkpakkede reservoirer
- Fås i 25, 50, 100mL og 1,8L volumener; 25mL tilgængelig med opdelt konfiguration til multikanalpipettering af to reagenser samtidigt
- 100mL model (kat. nr. 21-385-111) leveres med låg
- Fås individuelt indpakket eller bulkpakket, gamma-steriliseret eller usteril
Ordreinfo
Beholderlåg sælges separat (kat. nr. 21-385-110).
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Pyrogenfri |
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Reagensbeholder |
| Til brug med (applikation) | Generel væskehåndtering |
| Højde (engelsk) | 13 tommer |
| Længde (engelsk) | 16,5 tommer |
| Emballage | Individuelt indpakket |
| Vis mere |