Learn More
VistaLab™ Technologies Reagensbeholdere
GREENER_CHOICE
Product Code. 11915752
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
100 ml (med låg)
25 mL
25 ml (delt)
50 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Individuelt pakket
Mængde:
10/pose x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/pose x 10; 200/Cs.
200 tommer. 20 poser á 10 stk
50/Cs.
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 50
Product Code. 11915752
missing translation for 'mfr': VistaLab™ Technologies 40541006
Only null left
Add to basket
Add to basket
Unikt trug-i-trug-design maksimerer reagensgenvinding
  • Polystyren med afskårne bundhjørner
  • Distinkte hældetude til at tømme beholdere uden spild
  • Velmarkerede graduerede trin på indervæggen minimerer reagensspild
  • Bred bund og robust konstruktion giver stabilitet og hjælper med at undgå spild
  • Støbte hjørnestrukturer tillader nem adskillelse af bulkpakkede reservoirer
  • Fås i 25, 50, 100mL og 1,8L volumener; 25mL tilgængelig med opdelt konfiguration til multikanalpipettering af to reagenser samtidigt
  • 100mL model (kat. nr. 21-385-111) leveres med låg
  • Fås individuelt indpakket eller bulkpakket, gamma-steriliseret eller usteril
Order Info
Beholderlåg sælges separat (kat. nr. 21-385-110).
Specifications
Certificeringer/compliance Pyrogenfri
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polystyren
Sterilitet Ikke steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Generel væskehåndtering
Højde (engelsk) 7,5 tommer
Længde (engelsk) 12,5''
Emballage Bulk
Mængde 10/pose x 10; 100/Cs.
Bredde (engelsk) 6 tommer
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form V-bund