Få mere at vide
- Home
- Products
- Tanks
- Reservoarer og liners
- VistaLab™ Technologies Reagensbeholdere
VistaLab™ Technologies Reagensbeholdere
Artikelnummer. 11915732
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
100 ml (med låg)
25 mL
25 ml (delt)
50 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Individuelt pakket
Mængde:
10/pose x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/pose x 10; 200/Cs.
200 tommer. 20 poser á 10 stk
50/Cs.
Unit Size:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 50
24 product options available for selection
| Product Code. | Kapacitet (metrisk) | Sterilitet | Emballage | Mængde | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11915732 | 100 mL | Steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11925732 | 100 mL | Steril | Individuelt indpakket | 50/Cs. | Pakke med 50 |
| 11945732 | 25 ml (delt) | Steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11925742 | 100 ml (med låg) | Steril | Individuelt indpakket | 50/Cs. | Pakke med 50 |
| 11955732 | 25 mL | Steril | Individuelt indpakket | 50/Cs. | Pakke med 50 |
| 11975732 | 50 mL | Steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11985732 | 50 mL | Steril | Individuelt indpakket | 50/Cs. | Pakke med 50 |
| 11935722 | 100 mL | Steril | Individuelt indpakket | 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11995732 | 100 mL | Steril | Bulk | 20/pose x 10; 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11965722 | 50 mL | Steril | Bulk | 20/pose x 10; 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11945722 | 25 mL | Steril | Bulk | 20/pose x 10; 200/Cs. | Pakke med 200 |
| 11905742 | 50 mL | Steril | Individuelt indpakket | 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11955722 | 25 mL | Steril | Individuelt indpakket | 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11975742 | 25 mL | Ikke steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11985742 | 25 ml (delt) | Ikke steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11915752 | 50 mL | Ikke steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11965742 | 100 mL | Ikke steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11935732 | 25 mL | Steril | Bulk | 10/pose x 10; 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 11965732 | 25 ml (delt) | Steril | Individuelt indpakket | 50/Cs. | Pakke med 50 |
| 15742962 | 10 mL | Steril | Bulk | 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 16445094 | 10 mL | Steril | Individuelt pakket | 50/Cs. | - |
| 16455094 | 10 mL | Steril | Bulk | 200 tommer. 20 poser á 10 stk | - |
| 16465094 | 10 mL | Steril | Individuelt pakket | 100/Cs. | Pakke med 100 |
| 16405104 | 10 mL | Ikke steril | Bulk | 100/Cs. | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
This item is not returnable.
View return policy
Product Code.
11915732
Supplier
VistaLab™ Technologies
Supplier No.
30541000
Log ind eller registrer dig for at se din pris og tilgængelighed.
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28036
Brug rabatkode 28036
Forventet forsendelse: 21-08-2026
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Log ind for at se lagerbeholdningen.
Add to basket
1125.37 DKK valid until 2026-08-31
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28036" for at få din tilbudspris.
BEDSTE tilbudspris! Brug kampagnekoden "28036" for at få din tilbudspris.
Add to basket
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Polystyren med afskårne bundhjørner
- Distinkte hældetude til at tømme beholdere uden spild
- Velmarkerede graduerede trin på indervæggen minimerer reagensspild
- Bred bund og robust konstruktion giver stabilitet og hjælper med at undgå spild
- Støbte hjørnestrukturer tillader nem adskillelse af bulkpakkede reservoirer
- Fås i 25, 50, 100mL og 1,8L volumener; 25mL tilgængelig med opdelt konfiguration til multikanalpipettering af to reagenser samtidigt
- 100mL model (kat. nr. 21-385-111) leveres med låg
- Fås individuelt indpakket eller bulkpakket, gamma-steriliseret eller usteril
Order Info
Beholderlåg sælges separat (kat. nr. 21-385-110).
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | Pyrogenfri |
| Farve | Hvid |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Dimensioner (L x B x H) | 5,72 x 3,36 x 1,27 tommer. |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Reagensbeholder |
| Til brug med (applikation) | Generel væskehåndtering |
| Højde (engelsk) | 1,27 tommer. |
| Længde (engelsk) | 5,72 tommer. |
| Emballage | Bulk |
| Mængde | 10/pose x 10; 100/Cs. |
| Bredde (engelsk) | 3,36 tommer. |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Kanaler | 1 |
| Engangs | Engangsbrug |
| Bund form | V-bund |
| Show More Show Less |