Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Reagensbeholdere
Artikelnummer. 11905742
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 mL
100 mL
100 ml (med låg)
25 mL
25 ml (delt)
50 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Individuelt pakket
Mængde:
10/pose x 10; 100/Cs.
100/Cs.
20/pose x 10; 200/Cs.
200 tommer. 20 poser á 10 stk
50/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 200
Pakke med 50
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Emballage Mængde Pakningsstørrelse
11905742 50 mL Steril Individuelt indpakket 100/Cs. Pakke med 100
11915732 100 mL Steril Bulk 10/pose x 10; 100/Cs. Pakke med 100
11925732 100 mL Steril Individuelt indpakket 50/Cs. Pakke med 50
11945732 25 ml (delt) Steril Bulk 10/pose x 10; 100/Cs. Pakke med 100
11925742 100 ml (med låg) Steril Individuelt indpakket 50/Cs. Pakke med 50
11955732 25 mL Steril Individuelt indpakket 50/Cs. Pakke med 50
11975732 50 mL Steril Bulk 10/pose x 10; 100/Cs. Pakke med 100
11985732 50 mL Steril Individuelt indpakket 50/Cs. Pakke med 50
11935722 100 mL Steril Individuelt indpakket 100/Cs. Pakke med 100
11995732 100 mL Steril Bulk 20/pose x 10; 200/Cs. Pakke med 200
11965722 50 mL Steril Bulk 20/pose x 10; 200/Cs. Pakke med 200
11945722 25 mL Steril Bulk 20/pose x 10; 200/Cs. Pakke med 200
11955722 25 mL Steril Individuelt indpakket 100/Cs. Pakke med 100
11975742 25 mL Ikke steril Bulk 10/pose x 10; 100/Cs. Pakke med 100
11985742 25 ml (delt) Ikke steril Bulk 10/pose x 10; 100/Cs. Pakke med 100
11915752 50 mL Ikke steril Bulk 10/pose x 10; 100/Cs. Pakke med 100
11965742 100 mL Ikke steril Bulk 10/pose x 10; 100/Cs. Pakke med 100
11935732 25 mL Steril Bulk 10/pose x 10; 100/Cs. Pakke med 100
11965732 25 ml (delt) Steril Individuelt indpakket 50/Cs. Pakke med 50
15742962 10 mL Steril Bulk 100/Cs. Pakke med 100
16445094 10 mL Steril Individuelt pakket 50/Cs. -
16455094 10 mL Steril Bulk 200 tommer. 20 poser á 10 stk -
16465094 10 mL Steril Individuelt pakket 100/Cs. Pakke med 100
16405104 10 mL Ikke steril Bulk 100/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Artikelnummer. 11905742 Leverandør VistaLab™ Technologies Leverandørnr. 30542007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1490.00 DKK
    1420.26 DKK / Pakke med 100
    Spare 69.74 DKK
    4% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Unikt trug-i-trug-design maksimerer reagensgenvinding
  • Polystyren med afskårne bundhjørner
  • Distinkte hældetude til at tømme beholdere uden spild
  • Velmarkerede graduerede trin på indervæggen minimerer reagensspild
  • Bred bund og robust konstruktion giver stabilitet og hjælper med at undgå spild
  • Støbte hjørnestrukturer tillader nem adskillelse af bulkpakkede reservoirer
  • Fås i 25, 50, 100mL og 1,8L volumener; 25mL tilgængelig med opdelt konfiguration til multikanalpipettering af to reagenser samtidigt
  • 100mL model (kat. nr. 21-385-111) leveres med låg
  • Fås individuelt indpakket eller bulkpakket, gamma-steriliseret eller usteril
Ordreinfo
Beholderlåg sælges separat (kat. nr. 21-385-110).
Tekniske data
Certificeringer/compliance Pyrogenfri
Farve Hvid
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Polystyren
Sterilitet Steril
Type Reagensbeholder
Til brug med (applikation) Generel væskehåndtering
Højde (engelsk) 12 tommer
Længde (engelsk) 16 tommer
Emballage Individuelt indpakket
Mængde 100/Cs.
Bredde (engelsk) 14 tommer
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Kanaler 1
Engangs Engangsbrug
Bund form V-bund