Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Reagensbeholdere: 12-kanals
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Emballage:
Bulk
Individuelt indpakket
Mængde:
10/Cs.
25/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Polystyren med afskårne bundhjørner
- Distinkte hældetude til at tømme beholdere uden spild
- Velmarkerede graduerede trin på indervæggen minimerer reagensspild
- Bred bund og robust konstruktion giver stabilitet og hjælper med at undgå spild
- Støbte hjørnestrukturer tillader nem adskillelse af bulkpakkede reservoirer
- 100mL model (kat. nr. 21-382-111) leveres med låg
- Fås individuelt indpakket eller bulkpakket, gamma-steriliseret eller usteril
- 5 ml kapacitet/brønd
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | RNase/DNase, pyrogenfri |
| Farve | Klar |
| Kapacitet (metrisk) | 60 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Reagensbeholder |
| Til brug med (applikation) | Generel væskehåndtering |
| Højde (engelsk) | 4 tommer |
| Inkluderer | Låg |
| Længde (engelsk) | 11'' |
| Vis mere |