Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Pipettip: Makro
Artikelnummer. 16455104
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Emballage:
Papirkasse
VistaBulk: Plastpose
VistaClear Box: Plastboks
VistaTip: Individuelt indpakket
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 35
Pakke med 50
Pakke med 600
Artikelnummer. 16455104
Brand: VistaLab™ Technologies 40585102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Ovation og MLA Mærke Makro pipettere
  • 5 og 10 ml makrospidser pakket i æske, VistaClear-boks, bulk og individuelt indpakket
  • Æske: 35 eller 100 tips i en papirkasse, VistaClear Box: 35 eller 50 spidser i en klar plastkasse, Bulk: 100 eller 250 spidser i en plastikpose, VistaTip: 50 spidser individuelt pakket ind
  • Brug VistaLab pipettespidser til at maksimere den enestående ydeevne og fordelene ved Ovation-pipetter
  • Alle VistaLab-pipetter er kalibreret med VistaLab-spidser for at give en perfekt pasform og levere pålidelig ydeevne hver gang
Tekniske data
Volumen (metrisk) 5 mL
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Klar
Rack farve Blå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- MLA™
Længde (engelsk) 6 tommer
Tykkelse 4,25 tommer
Steriliseringsmetode e-stråle
Format Bulk
Tip stil Lige
Emballage VistaClear Box: Plastboks
Mængde 60 tips/æske
Produkttype Pipette tips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) MLA MacroPipette, Ovation MacroPipette
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Gradueringer 0.1 mL