Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Pipettip: Makro
Volumen (metrisk):
5 mL
10 mL
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Emballage:
Papirkasse
VistaBulk: Plastpose
VistaClear Box: Plastboks
VistaTip: Individuelt indpakket
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 35
Pakke med 50
Pakke med 600
Beskrivelse
- 5 og 10 ml makrospidser pakket i æske, VistaClear-boks, bulk og individuelt indpakket
- Æske: 35 eller 100 tips i en papirkasse, VistaClear Box: 35 eller 50 spidser i en klar plastkasse, Bulk: 100 eller 250 spidser i en plastikpose, VistaTip: 50 spidser individuelt pakket ind
- Brug VistaLab pipettespidser til at maksimere den enestående ydeevne og fordelene ved Ovation-pipetter
- Alle VistaLab-pipetter er kalibreret med VistaLab-spidser for at give en perfekt pasform og levere pålidelig ydeevne hver gang
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 5 mL |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Klar |
| Rack farve | Blå |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | MLA™ |
| Længde (engelsk) | 6 tommer |
| Tykkelse | 5 tommer |
| Format | Bulk |
| Vis mere |