Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipetter med fast volumen
Artikelnummer. 11986885
Volumen (metrisk):
10, 100, 200, 1000μ L
100μ l
1000 μL
2μ L
20μ l
200μ l
25μ L
50μ l
500 μl
Nøjagtighed:
±0,8 %
±1,0 %
±1,4 %
±1,5 %
±1,5 %/± 0,8 %/± 0,8 %/± 0,8 %
Type:
Enkeltslagspipetter
Pipette med fast volumen
To-takts pipette
Conditionnement:
Hver
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11986885
Marque: VistaLab™ Technologies 12570050
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ovation™ pipetter har et unikt og patenteret ergonomisk design. De er de eneste pipetter, der fuldt ud adresserer problemerne med kropsholdning, gentagelse og kraft for at reducere belastning og smerter, der opstår ved pipettering, betydeligt, mens de altid giver overlegen nøjagtighed og præcision.
  • Mekanisk 1-takts (F1) eller 2-takts (med overblæsning) (F2) lavkrafts stempeldrift
  • Ovation F1 tilgængelig fra 5-1000μ L
  • Ovation F2 tilgængelig fra 1-1000μ L
  • Tilpassede faste mængder til rådighed efter anmodning
  • Indbygget mikrorørshætteåbner
  • Dyse med udskifteligt filter forhindrer forurening af pipetteren
  • Justering af laboratoriekalibrering mulig
Spécification
Nøjagtighed ±0,8 %
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Grøn
Engangs Genanvendelig
Til brug med Mikropipettespids
Materiale Polycarbonat ABS
Model- F2
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type To-takts pipette
Volumen (metrisk) 50μ l
Til brug med (applikation) Mikropipettering/væskeoverførsel
Inkluderer Hyldeophæng, kalibreringsnøgle
Præcision 0.24%
Mængde 1 hver
garanti 2 års begrænset garanti
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis