Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipetter med fast volumen
Volumen (metrisk):
10, 100, 200, 1000μ L
100μ l
1000 μL
2μ L
20μ l
200μ l
25μ L
50μ l
500 μl
Nøjagtighed:
±0,8 %
±1,0 %
±1,4 %
±1,5 %
±1,5 %/± 0,8 %/± 0,8 %/± 0,8 %
Type:
Enkeltslagspipetter
Pipette med fast volumen
To-takts pipette
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mekanisk 1-takts (F1) eller 2-takts (med overblæsning) (F2) lavkrafts stempeldrift
- Ovation F1 tilgængelig fra 5-1000μ L
- Ovation F2 tilgængelig fra 1-1000μ L
- Tilpassede faste mængder til rådighed efter anmodning
- Indbygget mikrorørshætteåbner
- Dyse med udskifteligt filter forhindrer forurening af pipetteren
- Justering af laboratoriekalibrering mulig
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed | ±0,8 % |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Farve | Grøn |
| Engangs | Genanvendelig |
| Til brug med | Mikropipettering/væskeoverførsel |
| Materiale | Polycarbonat ABS |
| Model- | F1 |
| Antal kanaler | 1 |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Type | Enkeltslagspipetter |
| Vis mere |