Få mere at vide
VistaLab™ Technologies Ovation™ Pipetter med fast volumen
Artikelnummer. 11946895
Volumen (metrisk):
10, 100, 200, 1000μ L
100μ l
1000 μL
2μ L
20μ l
200μ l
25μ L
50μ l
500 μl
Nøjagtighed:
±0,8 %
±1,0 %
±1,4 %
±1,5 %
±1,5 %/± 0,8 %/± 0,8 %/± 0,8 %
Type:
Enkeltslagspipetter
Pipette med fast volumen
To-takts pipette
missing translation for 'unitSize'
Hver
Product Code. 11946895
missing translation for 'mfr': VistaLab™ Technologies 12571000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Ovation™ pipetter har et unikt og patenteret ergonomisk design. De er de eneste pipetter, der fuldt ud adresserer problemerne med kropsholdning, gentagelse og kraft for at reducere belastning og smerter, der opstår ved pipettering, betydeligt, mens de altid giver overlegen nøjagtighed og præcision.
  • Mekanisk 1-takts (F1) eller 2-takts (med overblæsning) (F2) lavkrafts stempeldrift
  • Ovation F1 tilgængelig fra 5-1000μ L
  • Ovation F2 tilgængelig fra 1-1000μ L
  • Tilpassede faste mængder til rådighed efter anmodning
  • Indbygget mikrorørshætteåbner
  • Dyse med udskifteligt filter forhindrer forurening af pipetteren
  • Justering af laboratoriekalibrering mulig
Spezifikation
Nøjagtighed ±0,8 %
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Lilla
Engangs Genanvendelig
Til brug med Mikropipettering/væskeoverførsel
Materiale Polycarbonat ABS
Model- F2
Antal kanaler 1
Sterilitet Ikke-steril
Type To-takts pipette
Volumen (metrisk) 1000 μL
Til brug med (applikation) Mikropipettering/væskeoverførsel
Inkluderer Hyldeophæng, kalibreringsnøgle
Præcision 0.15%
Mængde 1 hver
garanti 2 års begrænset garanti
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt